Alcool 3-bromobenzylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10929.06EA 52.9 EUR InStock
A10929.06 A10929.14
Alcool 3-bromobenzylique ≥99%
Alcool 3-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (16 mmHg)
Densité: 1,560
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004629
Numéro CAS: 15852-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité