Alcool 3-bromobenzylique
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanol
001365-25G 001365-100G 001365-500G
FLUO001365-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001365-25G FLUO001365-100G FLUO001365-500G
Alcool 3-bromobenzylique
Alcool 3-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Densité: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004629
Numéro CAS: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité