Alcool 4-bromobenzylique
Fournisseur: Molekula
MOLE67559164-25GEA 0 EUR InStock
MOLE67559164-25G
Alcool 4-bromobenzylique
Alcool 4-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…78 °C
Numéro MDL: MFCD00004650
Numéro CAS: 873-75-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité