4-Bromo-m-crésol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO368200050EA 89.7 EUR InStock
ACRO368200050 ACRO368200010
4-Bromo-m-crésol 98%
4-Bromo-m-crésol
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point d'ébullition: 142…145 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 57…61 °C
Numéro MDL: MFCD00079723
Numéro CAS: 14472-14-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité