4-Bromo-m-crésol
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Bromo-3-methylphenol
018300-10G 018300-100G 018300-25G
FLUO018300-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018300-10G FLUO018300-100G FLUO018300-25G
4-Bromo-m-crésol
4-Bromo-m-crésol
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point d'ébullition: 142…145 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 63 °C
Numéro MDL: MFCD00079723
Numéro CAS: 14472-14-1
EINECS: 238-464-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité