α,2,6-Trichlorotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Chlorure de 2,6-dichlorobenzyle1,3-Dichloro-2-(chlorométhyl)benzène
EHERC17787600EA 52.9 EUR InStock
EHERC17787600
α,2,6-Trichlorotoluène
α,2,6-Trichlorotoluène
Formule: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…50 °C
Numéro MDL: MFCD00000897
Numéro CAS: 2014-83-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité