(2,6-Dichlorophényl)acétonitrile
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzyl cyanide, 2-(2,6-Dichlorophenyl)acetonitrile
005453-25G 005453-100G 005453-500G
FLUO005453-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005453-25G FLUO005453-100G FLUO005453-500G
(2,6-Dichlorophényl)acétonitrile
(2,6-Dichlorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,04 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C (0.4 mmHg)
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001901
Numéro CAS: 3215-64-3
EINECS: 221-730-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité