(3,4-Dichlorophényl)acétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11382.14EA 45.6 EUR InStock
A11382.14 A11382.22
(3,4-Dichlorophényl)acétonitrile ≥98%
(3,4-Dichlorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,04 g/mol
Point d'ébullition: 169…171 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00001909
Numéro CAS: 3218-49-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité