(2-Chlorophényl)acétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chlorobenzyl cyanide, 2-(2-Chlorophenyl)acetonitrile
A13176.09 A13176.18
A13176.09EA 35.1 EUR InStock
A13176.09 A13176.18
(2-Chlorophényl)acétonitrile ≥98%
(2-Chlorophényl)acétonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 2856-63-5 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: 21-24° Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 2043683 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001898
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point d'ébullition: 240…242 °C
Point de fusion: 21…24 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001898
Numéro CAS: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité