(2-Chlorophényl)acétonitrile pour la synthèse
Fournisseur: Merck
8.18643.0010EA 0 EUR InStock
8.18643.0010
(2-Chlorophényl)acétonitrile pour la synthèse
(2-Chlorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21…24 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001898
Numéro CAS: 2856-63-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité