(4-Chlorophényl)acétonitrile 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chlorobenzyl cyanide
108810050 108811000
ACRO108810050EA 25.4 EUR InStock
ACRO108810050 ACRO108811000
(4-Chlorophényl)acétonitrile 98+%
(4-Chlorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1,1968 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001918
Numéro CAS: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité