β-Chloropropiophénone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Chloropropiophenone
A12290.09 A12290.18 A12290.22
A12290.09EA 58.8 EUR InStock
A12290.09 A12290.18 A12290.22
β-Chloropropiophénone 96%
β-Chloropropiophénone
Purity: 96% CAS No.: 936-59-4 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 113-115°/4mm Beilstein Reference: 2043580 MDL No.: MFCD00000990
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 113…115 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 46…50 °C
Densité: 1.181 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000990
Numéro CAS: 936-59-4
EINECS: 213-317-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité