Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Chloropropiophénone

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 3-Chloropropiophénone

PROOMM0745.08EA 145 EUR InStock
PROOMM0745.08
β-Chloropropiophénone
β-Chloropropiophénone


Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…49 °C
Densité: 1,181 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000990
Numéro CAS: 936-59-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité