2',3'-Dichloroacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
A12667.03 A12667.06
A12667.03EA 41.8 EUR InStock
A12667.03 A12667.06
2',3'-Dichloroacétophénone ≥98%
2',3'-Dichloroacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 56041-57-7 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Refractive Index: 1.5600 Boiling Point: 106-108°/2mm MDL No.: MFCD00052988
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C (2 mmHg)
Densité: 1.293
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052988
Numéro CAS: 56041-57-7
EINECS: 259-954-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité