3',4'-Dichloroacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13568.14 A13568.22
A13568.14EA 77.2 EUR InStock
A13568.14 A13568.22
3',4'-Dichloroacétophénone ≥98%
3',4'-Dichloroacétophénone
Purity: 98+% CAS No.: 2642-63-9 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 134-135mm/12mm MDL No.: MFCD00000553
Formule: C₈H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 134…135°C (12 mmHg)
Point de fusion: 72…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000553
Numéro CAS: 2642-63-9
EINECS: 220-146-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité