2',6'-Dichloroacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L06348.06EA 209 EUR InStock
L06348.06 L06348.03
2',6'-Dichloroacétophénone ≥98%
2',6'-Dichloroacétophénone
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 176…180 °C (83 mmHg)
Point de fusion: 41…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016339
Numéro CAS: 2040-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité