2',4'-Dichloroacétophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2′,4′-Dichloroacetophenone
302430250 302432500
ACRO302430250EA 36.9 EUR InStock
ACRO302430250 ACRO302432500
2',4'-Dichloroacétophénone 97%
2',4'-Dichloroacétophénone
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…34 °C
Densité: 1.32 g/cm³
Point d'éclair: 131 °C
Numéro MDL: MFCD00000581
Numéro CAS: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité