ω,3,4-Trichloroacétophénone
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: α,3,4-Trichloroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 3,4-Dichlorophenacyl chloride, 2,3',4'-Trichloroacetophenone
B25397.06 B25397.14
B25397.06EA 73.5 EUR InStock
B25397.06 B25397.14
ω,3,4-Trichloroacétophénone
ω,3,4-Trichloroacétophénone
CAS No.: 42981-08-8 Molecular Formula: C8H5Cl3O Formula Weight: 223.49 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 171-173°/15mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD03970382
Formule: C₈H₅Cl₃O
MW: 223,49 g/mol
Point d'ébullition: 171…173 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03970382
Numéro CAS: 42981-08-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité