2'-Chloroacétophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
179770250 179771000
ACRO179770250EA 44.8 EUR InStock
ACRO179770250 ACRO179771000
2'-Chloroacétophénone 97%
2'-Chloroacétophénone
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Densité: 1.188 g/cm³
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000560
Numéro CAS: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité