3'-Chloropropiophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
276580250 276582500
ACRO276580250EA 35.2 EUR InStock
ACRO276580250 ACRO276582500
3'-Chloropropiophénone 98%
3'-Chloropropiophénone
Formule: C₉H₉ClO
Point d'ébullition: 124 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 43…47 °C
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00009925
Numéro CAS: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité