3'-Chloroacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
134840250 134841000
ACRO134840250EA 93.5 EUR InStock
ACRO134840250 ACRO134841000
3'-Chloroacétophénone 98%
3'-Chloroacétophénone
Formule: C₈H₇ClO
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Densité: 1.19 g/cm³
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000593
Numéro CAS: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité