4'-Chloroacétophénone 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Chloroacetophenone
108540050 108542500 108540010
ACRO108540050EA 22.5 EUR InStock
ACRO108540050 ACRO108542500 ACRO108540010
4'-Chloroacétophénone 98+%
4'-Chloroacétophénone
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.19 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000624
Numéro CAS: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02133
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5539 to 1.5559 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -7° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=1.13, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité