4'-Chloroacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: p-Chloroacetophenone
A12115.30 A12115.0B
A12115.30EA 55.7 EUR InStock
A12115.30 A12115.0B
4'-Chloroacétophénone ≥98%
4'-Chloroacétophénone
Purity: 98+% CAS No.: 99-91-2 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5550 Melting Point: 17-20° Boiling Point: 230-232° Beilstein Reference: 386014 Merck Reference: 14,2116 UN No.: 3416 MDL No.: MFCD00000624
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Point d'ébullition: 230…232 °C
Point de fusion: 17…20 °C
Densité: 1.190
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000624
Numéro CAS: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
ONU: 3416
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2116
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité