Chlorure de 4-(chlorométhyl)benzoyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
314440050 314440250
ACRO314440050EA 69.3 EUR InStock
ACRO314440050 ACRO314440250
Chlorure de 4-(chlorométhyl)benzoyle 97%
Chlorure de 4-(chlorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 29…33 °C
Densité: 1,3034 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053224
Numéro CAS: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité