Acide 6-chloro-m-toluique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
381970010 381970050
ACRO381970010EA 49.2 EUR InStock
ACRO381970010 ACRO381970050
Acide 6-chloro-m-toluique 98%
Acide 6-chloro-m-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045798
Numéro CAS: 6342-60-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 151 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité