Acide 3-chloro-o-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L15773.03EA 47.5 EUR InStock
L15773.03 L15773.06
Acide 3-chloro-o-toluique ≥98%
Acide 3-chloro-o-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053312
Numéro CAS: 7499-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité