Acide 3-chloro-p-toluique
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00693DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00693DA MAYBTL00693EA
Acide 3-chloro-p-toluique
Acide 3-chloro-p-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045841
Numéro CAS: 5162-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité