Acide 5-chloro-o-toluique
Synonyms: 5-Chloro-o-toluic acid
018395-5G 018395-1G
FLUO018395-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018395-5G FLUO018395-1G
Acide 5-chloro-o-toluique
Acide 5-chloro-2-méthylbenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045842
Numéro CAS: 7499-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité