Acide 4-chloro-o-toluique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
TL00910DA TL00910EA
MAYBTL00910DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00910DA MAYBTL00910EA
Acide 4-chloro-o-toluique
Acide 4-chloro-o-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045852
Numéro CAS: 7499-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité