2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
004692-1G 004692-5G
FLUO004692-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004692-1G FLUO004692-5G
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069115
Numéro CAS: 54773-19-2
EINECS: 259-336-3
ONU: 2234
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité