3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
009127-1G 009127-5G
FLUO009127-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009127-1G FLUO009127-5G
3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Numéro MDL: MFCD00203929
Numéro CAS: 54773-20-5
EINECS: 259-337-9
ONU: 2234
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité