α-Chloro-2,6-difluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(Chlorométhyl)-2,6-difluorobenzène2,6-Difluorobenzyle chlorure
A19472.06EA 67 EUR InStock
A19472.06 A19472.14 A19472.03
α-Chloro-2,6-difluorotoluène ≥98%
α-Chloro-2,6-difluorotoluène
Formule: C₇H₅ClF₂
MW: 162,57 g/mol
Point d'ébullition: 172…173 °C (640 mmHg)
Point de fusion: 32…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191346
Numéro CAS: 697-73-4
EINECS: 000-000-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité