α-Chloro-2,6-difluorotoluène
Danger
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,6-difluorobenzene
008553-5G 008553-25G
FLUO008553-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008553-5G FLUO008553-25G
α-Chloro-2,6-difluorotoluène
α-Chloro-2,6-difluorotoluène
Formule: C₇H₅ClF₂
MW: 162,57 g/mol
Point d'ébullition: 172…173 °C (640 mmHg)
Point de fusion: 32 °C
Numéro MDL: MFCD00191346
Numéro CAS: 697-73-4
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité