α-Chloro-3,4,5-trifluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19647.03EA 34.1 EUR InStock
L19647.03 L19647.14 L19647.06
α-Chloro-3,4,5-trifluorotoluène ≥98%
α-Chloro-3,4,5-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001154
Numéro CAS: 732306-27-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité