α-Chloro-3,4-difluorotoluène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
384420050 384420250
ACRO384420050EA 76.3 EUR InStock
ACRO384420050 ACRO384420250
α-Chloro-3,4-difluorotoluène 98%
α-Chloro-3,4-difluorotoluène
Formule: C₇H₅ClF₂
Numéro MDL: MFCD00236218
Numéro CAS: 698-80-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité