α-Chloro-3,4-difluorotoluène
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
007846-5G 007846-25G
FLUO007846-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007846-5G FLUO007846-25G
α-Chloro-3,4-difluorotoluène
α-Chloro-3,4-difluorotoluène
Formule: C₇H₅ClF₂
MW: 162,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236218
Numéro CAS: 698-80-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité