3-Chloro-4-fluorotoluène
Danger
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzene, 2-Chloro-1-fluoro-4-methylbenzene
009090-10G 009090-25G 009090-5G
FLUO009090-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009090-10G FLUO009090-25G FLUO009090-5G
3-Chloro-4-fluorotoluène
3-Chloro-4-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079730
Numéro CAS: 1513-25-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité