2',4'-Dichloro-5'-fluoroacétophénone
Synonyms: 1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
019457-25G 019457-100G
FLUO019457-25GEA 0 EUR InStock
FLUO019457-25G FLUO019457-100G
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacétophénone
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077499
Numéro CAS: 704-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité