2-Chloro-6-fluoro-3-metilbenzamide
005644-5G 005644-1G
FLUO005644-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005644-5G FLUO005644-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-metilbenzamide
2-Chloro-6-fluoro-3-méthylbenzamide
Formule: C₈H₇ClFNO
MW: 187,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631394
Numéro CAS: 286474-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité