Acide 2-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Synonyms: 2-Chloro-3-trifluoromethylbenzoic acid, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
007807-5G 007807-1G
FLUO007807-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007807-5G FLUO007807-1G
Acide 2-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Acide 2-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792415
Numéro CAS: 39226-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité