Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
007838-5G 007838-1G
FLUO007838-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007838-5G FLUO007838-1G
Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061094
Numéro CAS: 657-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité