Isothiocyanate de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényle
008778-5G 008778-1G
FLUO008778-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008778-5G FLUO008778-1G
Isothiocyanate de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényle
Isothiocyanate de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényle
Formule: C₈H₃ClF₃NS
MW: 237,63 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34…36 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041090
Numéro CAS: 23163-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité