2,6-Dichloro-4-(trifluorométhyl)aniline
Attention
Synonyms: 4-Amino-3,5-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride, 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline, 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
CFF548.5 004741-50G 004741-250G
CHMPCFF548.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF548.5 FLUO004741-50G FLUO004741-250G
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhyl)aniline
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230,02 g/mol
Point d'ébullition: 60…62 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1.532 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00052918
Numéro CAS: 24279-39-8
EINECS: 416-430-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité