3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-nitrotoluène
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
009097-1G 009097-5G
FLUO009097-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009097-1G FLUO009097-5G
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-nitrotoluène
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00272564
Numéro CAS: 402-11-9
EINECS: 206-936-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité