2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène
Synonyms: 1,3-Dichloro-2,4-dinitro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 2,4-Dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene
004703-5G 004703-25G
FLUO004703-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004703-5G FLUO004703-25G
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇HCl₂F₃N₂O₄
MW: 305 g/mol
Point d'ébullition: 291…294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74…75 °C
Numéro MDL: MFCD00042480
Numéro CAS: 29091-09-6
EINECS: 249-420-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité