2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17617.06EA 32.5 EUR InStock
A17617.06 A17617.14
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98%
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₂ClF₃N₂O₄
MW: 270,55 g/mol
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007076
Numéro CAS: 392-95-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité