Alcool 3-chloro-2,6-difluorobenzylique
Synonyms: (3-Chloro-2,6-difluorophenyl)methanol
005597-5G 005597-1G
FLUO005597-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005597-5G FLUO005597-1G
Alcool 3-chloro-2,6-difluorobenzylique
Alcool 3-chloro-2,6-difluorobenzylique
Formule: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631325
Numéro CAS: 252004-35-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité