Alcool 2-chloro-3,6-difluorobenzylique
005596-5G 005596-1G
FLUO005596-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005596-5G FLUO005596-1G
Alcool 2-chloro-3,6-difluorobenzylique
Alcool 2-chloro-3,6-difluorobenzylique
Formule: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631445
Numéro CAS: 261762-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité