Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 4-chloro-3-fluorobenzylique


022247-1G 022247-5G
FLUO022247-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022247-1G FLUO022247-5G
Alcool 4-chloro-3-fluorobenzylique
Alcool 4-chloro-3-fluorobenzylique


Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143292
Numéro CAS: 202925-10-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité