Alcool 3-chloro-4-fluorobenzylique
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzyl Alcohol, (3-Chloro-4-fluorophenyl)methanol
005626-5G 005626-25G
FLUO005626-5GEA 14.03 EUR InStock
FLUO005626-5G FLUO005626-25G
Alcool 3-chloro-4-fluorobenzylique
Alcool 3-chloro-4-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631550
Numéro CAS: 161446-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité